Learn More
3-buten-1-amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388966 5 g 5g
11378966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20157.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Le buten-1-amine est une amine terminale aliphatique utilisée pour la synthèse organique et la recherche protéomique. Son sel de chlorhydrate est utilisé pour améliorer la détection de la maladie d’alzheimer neurodégénérative dans les titrations ELISA en réduisant le l’arrière-plan en raison des associations non spécifiques de molécules et de protéines.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-49-4
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.12
Numéro MDL MFCD03425859
Clé InChI ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
CID PubChem 443732
ChEBI CHEBI:31108
Nom IUPAC mais-3-en-1-amine
SMILES NCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Buten-1-amine
Densité 0.777
Point d’ébullition 74°C to 77°C
Point d’éclair −5°C (23°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.424
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1735803
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 97%