Learn More
3-Butényl N,N-Bis(2-chloroéthyl-d2)phosphorodiamidate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Butenyl N,N-Bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| CAS | 162377-56-2 |
| Formule moléculaire | C8H13D4Cl2N2O2P |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC=C |
| Nom IUPAC | N-[amino(but-3-enoxi)fosforil]-2-cloro-N-(2-cloro-2,2-dideuterioetil)-2,2-dideuterioetanamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.14 |
| Poids de la formule | 278.0656 |