Learn More
3-Butenylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214428 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214428 5 g 5g
15204428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214428 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455050050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2524-49-4
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.12
Numéro MDL MFCD03425859
Clé InChI ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
CID PubChem 443732
ChEBI CHEBI:31108
Nom IUPAC but-3-en-1-amine
SMILES NCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butenylamine
Point d’ébullition 83.0°C
Point d’éclair −5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire H2C=CH(CH2)2NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Butenylamine