Learn More
Bromure de 3-buténylmagnésium, solution de 0,5 M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643985 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643985 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10376544 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643985 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427468000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7103-09-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7103-09-5 , 109-99-9
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butenylmagnesium bromide
Note relative au nom 0.5M solution in THF
% min. CAS 6.8, 89.8
Couleur Marron à gris
% max. CAS 10.2, 93.2
Densité 0.9370g/mL
Quantité 800 mL
Point d’éclair -30°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Solution
Gravité spécifique 0.937
Formule moléculaire C4H7BrMg
Formule linéaire H2C=CHCH2CH2MgBr
Numéro MDL MFCD00209554
Synonyme grignard reagent
Point d’ébullition 65°C
Clé InChI SMLLHQBZPPSOSR-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CCC=C
Nom IUPAC zinc ;[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ;bromure ;trichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 159.31
CID PubChem 131675247
Poids de la formule 159.31
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Butenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.