Learn More
(±)-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413854 10 g 10g
11329509 5 g 5g
11339509 25 g 25g
11349509 100 g 100g
11423854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11413854 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11881.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2028-63-9 | C4H6O | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2028-63-9
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00004541
Clé InChI GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-ol
CID PubChem 16239
Nom IUPAC but-3-yn-2-ol
SMILES CC(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-3-Butyn-2-ol
Densité 0.894
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 10 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 635722
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%