Learn More
3-butyn-2-un, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275711 10 g Flacon en verre 10g
10247530 2.5 g Flacon en verre 2.50g
11924831 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10275711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330440100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1423-60-5
Formule moléculaire C4H4O
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00008775
Clé InChI XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
CID PubChem 15018
ChEBI CHEBI:48060
Nom IUPAC but-3-yn-2-one
SMILES CC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butyn-2-one
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CCOCH3
Indice de réfraction 1.4045 to 1.4095
Quantité 10 g
Fieser 03,38
Gravité spécifique 0.87
Poids de la formule 68.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Butyn-2-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.