Learn More
p-Toluènesulfonate de 3-butynyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337606
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337606 5 g 5g
11327606 1 g 1g
11347606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11166.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23418-85-1
Formule moléculaire C11H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 224.274
Numéro MDL MFCD00041687
Clé InChI STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
CID PubChem 272020
Nom IUPAC but-3-ynyl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Densité 1.012
Point d’ébullition 128°C (0.01 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 5 g
Beilstein 3304257
Poids de la formule 224.28
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.