Learn More
p-Toluènesulfonate de 3-butynyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10771325 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10771325 25 g Flacon en verre 25g
10125943 1 g Flacon en verre 1g
10771135 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771325 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390780250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23418-85-1
Formule moléculaire C11H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 224.28
Numéro MDL MFCD00041687
Clé InChI STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
CID PubChem 272020
Nom IUPAC but-3-ynyl 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Butynyl p-toluenesulfonate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0120g/mL
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5220 to 1.524
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.012
Poids de la formule 224.28
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.