Learn More
Acide 3-carbamoyl-5-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15499407
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15499407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52663.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871332-66-0
Formule moléculaire C7H7BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 182.945
Numéro MDL MFCD08056357
Clé InChI FTMWTTRIUYYHDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carbamoyl-5-fluorophenyl boronic acid, 3-borono-5-fluorobenzamide, 3-aminocarbonyl-5-fluorobenzeneboronic acid, acmc-209qgw, 3-carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-aminocarbonyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-aminocarbonyl-5-fluorophenyl
CID PubChem 44717588
Nom IUPAC Acide (3-carbamoyl-5-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 280°C to 286°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.95
Pourcentage de pureté 98%