Learn More
Acide 3-carbamoylbenzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 17720669 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17720669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17720669 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Vecteur alpha CARBAMOYLBENZOICACID
Nom chimique ou matériau 3-Carbamoylbenzoic acid
CAS 4481-28-1
Point de fusion 280°C to 290°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8 H7 N O3
Numéro MDL 04118098
Quantité 1 g
Synonyme Isophthalamic acid
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Forme physique Crystalline Powder