Learn More
Chlorhydrate de 3-carbéthoxy-4-pipéridone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11976281 100 g 100g
10086562 5 g -
10254180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11976281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108331000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4644-61-5 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4644-61-5
Formule moléculaire C8H13NO3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 207.66
Numéro MDL MFCD00043267
Clé InChI RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
CID PubChem 107315
Nom IUPAC éthyle 4-oxopipéridine-3-carboxylate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 169.0°C to 175.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Poids de la formule 207.66
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.