Learn More
Acide 3-carboxamidobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Carboxamidobenzoic acid |
| CAS | 4481-28-1 |
| Formule moléculaire | C8H7NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC(C(N)=O)=C1 |
| Nom IUPAC | acide 3-carbamoylbenzoïne ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
| Poids de la formule | 165.0426 |