Learn More
Acide 3-carboxy-5-nitrobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496650 1 g 1g
11406660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29348.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101084-81-5 | C7H6BNO6 | 210.936 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101084-81-5
Formule moléculaire C7H6BNO6
Poids moléculaire (g/mol) 210.936
Numéro MDL MFCD00757433
Clé InChI WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
CID PubChem 2773315
Nom IUPAC Acide 3-borono-5-nitrobenzoïque
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.94
Pourcentage de pureté 97%