Learn More
3-Carboxy-PROXYL, radical libre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Carboxy-PROXYL is used in the synthesis and reactions of stable nitroxyl radicals. It is also used to study molecular migration and long-term stability of seeds and pollen and used in the preparation of a tetraphenylporphyrin bearing a nitroxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Carboxy-PROXYL est utilisé dans la synthèse et les réactions des radicaux nitroxyles stables. Il est également utilisé pour étudier la migration moléculaire et la stabilité à long terme des graines et du pollen et utilisé dans la préparation dʼune tétraphénylporphyrine portant un radical nitroxyle.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (partiellement miscible), le méthanol (50 mg/ml), lʼacétone, le dichlorométhane et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Carboxy-PROXYL |
| Note relative au nom | free radical |
| Point de fusion | ∽200°C (decomposition) |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 4136411 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly miscible),methanol (50mg/ml),acetone,dichloromethane and chloroform. |
| Poids de la formule | 186.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |