Learn More
3-carboxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429177 25 g 25g
11409177 1 g 1g
11419177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21277.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-21-6 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
3-Formylbenzoic acid is used in the synthesis of bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction, porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups and 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-formylbenzoïque est utilisé dans la synthèse de dérivés bicycliques de la cis-2-azétidinone par réaction de Ugi à 3 composants et 4 centres, la porphyrine recouverte d’une superstructure stéroïdale comportant des groupes hydroxy convergents et l’acide 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phényl-1,2,4-triazolo-[4,3-]quinoxalin-6-yl)amino]méthylbenzoïque.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (100 mg/ml), il donne un aspect transparent à légèrement trouble, incolore à très légèrement brun.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-21-6
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.133
Numéro MDL MFCD00039575
Clé InChI UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
CID PubChem 12077
Nom IUPAC Acide3-formylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxybenzaldehyde
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 25 g
Beilstein 2206413
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (100mg/mL) gives a clear to slightly hazy,colorless to very faintly brown.
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 97%