Learn More
3-carboxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10339020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10339020 1 g Flacon en verre 1g
10025463 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10339020 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 296560010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-21-6 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-21-6
Numéro MDL MFCD00039575
Clé InChI UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
CID PubChem 12077
Nom IUPAC Acide3-formylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172°C to 176°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H6O3
Formule linéaire HO2CC6H4CHO
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 150.133
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Carboxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.