Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-Carboxybenzeneboronique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431299 25 g 25g
15421299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64195.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 269409-73-6 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269409-73-6
Formule moléculaire C13H17BO4
Poids moléculaire (g/mol) 248.09
Numéro MDL MFCD03411930
Clé InChI OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
CID PubChem 2734653
Nom IUPAC Acide 3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)benzoïque
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 206°C to 210°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 248.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre