Learn More
Acide 3-carboxybenzèneboronique, Thermo Scientific™
Code produit 11389889
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389889 5 g 5g
11379889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25315.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25487-66-5
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD00036833
Clé InChI DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
CID PubChem 2733957
Nom IUPAC acide3-boronobenzoïque
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2967400
Poids de la formule 165.94