Learn More
Isothiocyanate de 3-carboxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317706
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317706 1 g -
11327706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11322.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2131-63-7
Formule moléculaire C8H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.193
Numéro MDL MFCD00041367
Clé InChI PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
CID PubChem 75046
Nom IUPAC acide 3-isothiocyanatobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2209003
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Carboxyphenyl isothiocyanate