Learn More
Isothiocyanate de 3-carboxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327706 5 g 5g
11317706 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11322.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2131-63-7
Formule moléculaire C8H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 179.193
Numéro MDL MFCD00041367
Clé InChI PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
CID PubChem 75046
Nom IUPAC acide 3-isothiocyanatobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2209003
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.2
Pourcentage de pureté 97%