Learn More
Acide 3-carboxyphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Carboxyphenylboronic Acid |
| CAS | 25487-66-5 |
| Formule moléculaire | C7H7BO4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-Boronobenzoic Acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 3-Carboxybenzeneboronic Acid, 3-Carboxyphenylboronic Acid, m-Carboxyphenylboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10) |
| SMILES | OB(O)c1cccc(c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-boronobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.94 |
| Poids de la formule | 166.0437 |