Learn More
3-chloro-1,2,4-triazole, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15419087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419087 1 g 1g
15429087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52387.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
3-chloro-1,2,4-triazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6818-99-1
Formule moléculaire C2H2ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 103.51
Numéro MDL MFCD00128812
Clé InChI QGOUKZPSCTVYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1,2,4-triazole, 3-chloro-1h-1,2,4-triazole, 3-chloro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-chloro, 3-chloro-s-triazole, s-triazole, 3-chloro, 1h-1,2,4-triazole, 5-chloro, 3-chloro-1h-1,2,4 triazole, 3-chloro-2h-1,2,4-triazole
CID PubChem 81265
Nom IUPAC 5-chloro-1H-1,2,4-triazole
SMILES ClC1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1,2,4-triazole
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 103.5
Pourcentage de pureté ≥97%