Learn More
3-chloro-1,2-benzisothiazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394755 5 g 5g
11304765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17791.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7716-66-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chloro-1,2-benzisothiazole est utilisé comme intermédiaire de la Ziprasidone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7716-66-7
Formule moléculaire C7H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 169.626
Numéro MDL MFCD00673254
Clé InChI BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole
CID PubChem 598190
Nom IUPAC 3-chloro-1,2-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
Point de fusion 37°C to 44°C
Point d’ébullition 80°C to 86°C (0.75 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 119370
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Poids de la formule 169.63
Pourcentage de pureté 99%