Learn More
3-Chloro-1,2-benzisothiazole, TRC
Code produit 30354163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36460525G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
CAS 7716-66-7
Formule moléculaire C7 H4 Cl N S
Quantité 25 g
Synonyme Lurasidone Impurity 55
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H
SMILES Clc1nsc2ccccc12
Nom IUPAC 3-chloro-1,2-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 169.63
Poids de la formule 168.9753