Learn More
3-chloro-1,2-benzisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10523052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523052 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10417242 1 g Flacon en verre ambré 1g
10376564 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00450CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 16263-52-8
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.565
Numéro MDL MFCD03407314
Clé InChI INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779780
Nom IUPAC 3-chloro-1,2-benzoxazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 97%