Learn More
(+/-)-3-chloro-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443197 2500 g 2500g
11309509 250 g 250g
11433197 500 g 500g
11319509 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11443197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16143.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-24-2
Formule moléculaire C3H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.54
Numéro MDL MFCD00004712
Clé InChI SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
CID PubChem 7290
ChEBI CHEBI:18721
Nom IUPAC 3-chloropropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Point de fusion -40°C
Densité 1.322
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.48
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2689
Beilstein 635684
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2145
Poids de la formule 110.54
Pourcentage de pureté 98%