Learn More
3-chloro-1,2-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591961 25 mL Flacon en verre 25mL
10163670 500 mL Flacon en verre 500mL
10295190 1 L Flacon en verre 1L
10658283 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10591961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148120250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-24-2
Formule moléculaire C3H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.54
Numéro MDL MFCD00004712
Clé InChI SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
CID PubChem 7290
ChEBI CHEBI:18721
Nom IUPAC 3-chloropropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1, 2-propanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.3220g/mL
Point d’ébullition 213.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4790 to 1.4810
Quantité 25 mL
Merck Index 15, 2146
Gravité spécifique 1.322
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,methanol and ether,slightly soluble in toluene
Viscosité 215 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 110.54
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-1,2-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane