Learn More
3-Chloro-1,2-propanédiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloropropane-1,2-diol |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| Poids de la formule | 110.0135 |
| Pourcentage de pureté | >95% |