Learn More
3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)propan-1-one, TRC
Code produit 30360408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360408 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360408 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC596743500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Formule moléculaire C10H11O2Cl
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Nom IUPAC 3-chloro-1-(4-méthoxyphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 198.65