Learn More
3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one |
| CAS | 39105-39-0 |
| Formule moléculaire | C12 H13 Cl O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-7-6-12(14)11-5-4-9-2-1-3-10(9)8-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2 |
| SMILES | ClCCC(=O)c1ccc2CCCc2c1 |
| Nom IUPAC | 3-chloro-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.68 |
| Poids de la formule | 208.0655 |