Learn More
3-chloro-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10400774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10400774 1 g Flacon en verre ambré -
10255414 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400774 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08357DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 63425-54-7
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Numéro MDL MFCD09879994
Clé InChI GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
CID PubChem 13630086
Nom IUPAC 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole
SMILES CN1C=CC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 116.55
Pourcentage de pureté 97%