Learn More
3-Chloro1-H-indazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10267020 5 g Flacon en verre -
10073370 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10267020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 29110-74-5 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29110-74-5
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Numéro MDL MFCD00067527
Clé InChI QPHAGNNWDZSKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1h-indazole, 3-chloroindazole, 1h-indazole, 3-chloro, 2h-indazole, 3-chloro, 1h-indazole,3-chloro, acmc-1cio6, ksc205k5h
CID PubChem 95894
Nom IUPAC 3-chloro-2H-indazole
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1H-indazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 148°C to 150°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-1H-indazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.