Learn More
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, TRC
Code produit 30365560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365560 25 mg 25mg
30361881 100 mg 100mg
30360741 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38042525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117007-51-9
Formule moléculaire C6 H4 Cl N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Nom IUPAC 3-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES Clc1n[nH]c2ncccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Poids de la formule 153.0094