Learn More
Chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tétrafluorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11388986
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388986 5 g 5g
11378986 1 g 1g
11398986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20166.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 292621-58-0
Formule moléculaire C7Cl2F4O
Poids moléculaire (g/mol) 246.97
Numéro MDL MFCD03001175
Clé InChI GNXAQPALNSLOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1cptj, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chloranyl-2,4,5,6-tetrakis fluoranyl benzoyl chloride
CID PubChem 2783249
Nom IUPAC chlorure de 3-chloro-2,4,5,6-tétrafluorobenzoyle
SMILES FC1=C(F)C(Cl)=C(F)C(C(Cl)=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.4898
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 246.99
Pourcentage de pureté 98%