Learn More
3-Chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11433517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433517 25 g 25g
11423517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17285.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1735-84-8
Formule moléculaire C5ClF4N
Poids moléculaire (g/mol) 185.51
Numéro MDL MFCD00010624
Clé InChI UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 137183
Nom IUPAC 3-chloro-2,4,5,6-tétrafluoropyridine
SMILES FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Densité 1.641
Point d’ébullition 118°C to 121°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 475873
Synonyme pyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chlorotetrafluoropyridine, 2-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, pubchem9226, 2,3,4,6-tetrafluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,4,6-tetrafluoropyridine, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro-pyridine, pyridine,3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoro, 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine, 3-chloranyl-2,4,5,6-tetrakis fluoranyl pyridine
Poids de la formule 185.51
Pourcentage de pureté 98%