Learn More
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492029 5 g 5g
15482029 1 g 1g
15469106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64723.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72537-17-8
Formule moléculaire C6H2ClF4N
Poids moléculaire (g/mol) 199.53
Numéro MDL MFCD00191918
Clé InChI GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20aied, librarion l939, 3-chloro-2-fluoro-5 trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine
CID PubChem 1268075
Nom IUPAC 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 16°C to 20°C (decomposition)
Couleur Incolore
Densité 1.524 g/mL
Point d’ébullition 50°C to 55°C (11 mmHg)
Point d’éclair 52°C (126°F)
Indice de réfraction 1.433
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 199.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide