Learn More
3-Chloro-2-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488017 5 g 5g
15408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51144.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2106-04-9
Numéro MDL MFCD00069415
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluoroaniline
Densité 1.324
Quantité 5 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.564
Formule moléculaire C6H5ClFN
Numéro UN UN2810
Synonyme 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Point d’ébullition 214°C
Clé InChI XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
Nom IUPAC 3-chloro-2-fluoroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 145.56
CID PubChem 75014
Poids de la formule 145.56
Pourcentage de pureté 97%