Learn More
3-Chloro-2-fluoropyridine-4-acide boronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15483777
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483777 250 mg 250mg
11322969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27781.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217500-55-4
Formule moléculaire C5H4BClFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.35
Numéro MDL MFCD09037477
Clé InChI VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, acmc-209af7
CID PubChem 44717688
Nom IUPAC Acide (3-chloro-2-fluoropyridine-4-yl)boronique
SMILES B(C1=C(C(=NC=C1)F)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-fluoropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.35
Pourcentage de pureté 95%