Learn More
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438675 1 g 1g
15448675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438675 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33850.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 89570-82-1 | C6H5ClF3N3 | 211.572 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89570-82-1
Formule moléculaire C6H5ClF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 211.572
Numéro MDL MFCD00067865
Clé InChI KHFKSHYCVQZAQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-ylhydrazine, 3-chloro-2-hydrazino-5-trifluoromethyl pyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylhydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, pyridine,3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylhydrazine
CID PubChem 1272691
Nom IUPAC [3-chloro-5-(trifluorométhyle)pyridine-2-yl]hydrazine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)NN)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 211.6
Pourcentage de pureté 97%