Learn More
3-Chloro-2-méthyl-1-propène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-methyl-1-propene |
| CAS | 563-47-3 |
| Formule moléculaire | C4H7Cl |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| SMILES | CC(=C)CCl |
| Nom IUPAC | 3-chloro-2-méthylprop-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.55 |
| Poids de la formule | 90.0236 |