Learn More
3-Chloro-2-méthylaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-methylaniline |
| Point de fusion | 2°C |
| Densité | 1.188 |
| Point d’ébullition | 245°C |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Indice de réfraction | 1.589 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3429 |
| Beilstein | 471697 |
| Poids de la formule | 141.6 |
| Afficher plus |