Learn More
3-Chloro-2-methylaniline 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10543501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543501 500 mL Flacon en verre 500mL
10133290 100 mL Flacon en verre 100mL
10571174 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10543501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146495000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-60-5
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00007766
Clé InChI ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
CID PubChem 6894
Nom IUPAC 3-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.0°C
Couleur Brown-Red or Red to Yellow
Densité 1.1710g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5870 to 1.5890
Quantité 500 mL
Beilstein 12, 836
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.