Learn More
3-Chloro-2-méthylaniline, TRC
Code produit 30358451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358451 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36780510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylaniline
CAS 87-60-5
Formule moléculaire C7 H8 Cl N
Quantité 10 g
Synonyme o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1c(N)cccc1Cl
Nom IUPAC 3-chloro-2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Poids de la formule 141.0345