Learn More
3-Chloro-2-méthylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455826
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455826 100 g 100g
11435826 5 g 5g
11445826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22203.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les complexes arène-manganèse tricarbonylés sont préparés à l’aide de 3-chloro-2-méthylanisole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3260-88-6
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00070772
Clé InChI LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
CID PubChem 76749
Nom IUPAC 1-chloro-3-méthoxy-2-méthylbenzène
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylanisole
Point de fusion -3°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 212°C to 215°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.5395
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1862220
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 97%