Learn More
Acide 3-chloro-2-méthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453997
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453997 250 mg 250mg
15443997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30893.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 313545-20-9 | C7H8BClO2 | 170.399 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313545-20-9
Formule moléculaire C7H8BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.399
Numéro MDL MFCD04115641
Clé InChI BJPNVVXTUYMJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-6-chlorotoluene, 3-chloro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-2-methylphenyboronic acid, boronic acid, 3-chloro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-chloro-2-methylphenyl, 3-chloro-2-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209hls, 3-chloro-2-methylphenboronic acid, 3-chloro-2-methyl-phenylboronic acid
CID PubChem 3744103
Nom IUPAC Acide (3-chloro-2-méthylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170.4
Pourcentage de pureté 97%