Learn More
3-chloro-2-méthylbenzènesulfonylchlorure, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452192 10 g 10g
10205674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452192 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00453EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 80563-86-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.083
Clé InChI ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 522734
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Quantité 10 g
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 95%