Learn More
Acide 3-chloro-2-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11322777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322777 5 g 5g
11312777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15773.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7499-08-3
Numéro MDL MFCD00053312
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 162°C to 166°C
Formule moléculaire C8H7ClO2
Quantité 5 g
Beilstein 1072826
Synonyme 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
Clé InChI HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-chloro-2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
CID PubChem 82010
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 98%