Learn More
3-Chloro-2-méthylbiphényl-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5 |
| CAS | 1330173-04-0 |
| Formule moléculaire | C13H6D5Cl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-2-methyl-1,1'-biphenyl-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11Cl/c1-10-12(8-5-9-13(10)14)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(Cl)c2C |
| Nom IUPAC | 1-(3-cloro-2-metilfenil)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.71 |
| Poids de la formule | 207.0863 |