Learn More
Isothiocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Synonyme | 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl |
| Poids de la formule | 183.66 |
| Pourcentage de pureté | 97% |