Learn More
3-chloro-2-méthylpropène, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10457920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10457920 250 mL Flacon en verre 250mL
10031580 50 mL Flacon en verre 50mL
10447920 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10457920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148422500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-47-3
Formule moléculaire C4H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Numéro MDL MFCD00000953
Clé InChI OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
CID PubChem 11241
ChEBI CHEBI:82419
Nom IUPAC 3-chloro-2-méthylprop-1-ène
SMILES CC(=C)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-methylpropene
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 71°C to 72°C
Point d’éclair -18°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CH2Cl
Indice de réfraction 1.4262 to 1.4282
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 209
Merck Index 15, 2150
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 0.42 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.